Learn More
Óxido de ciclopenteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Cyclopentene oxide is used to prepare beta-amino alcohols by reacting with aromatic amines using bismuth trichloride as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de ciclopenteno se utiliza para preparar beta-amino alcoholes tras crear una reacción con aminas aromáticas utilizando tricloruro de bismuto como catalizador.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentene oxide |
| Densidad | 0.965 |
| Punto de ebullición | 101°C to 102°C |
| Temperatura de inflamación | 10°C (50°F) |
| Índice de refracción | 1.434 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 102495 |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.12 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.