Learn More
Ácido ciclopenteno-1-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479267 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15479267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52531.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentene-1-boronic acid
CAS 850036-28-1
Punto de fusión 134°C to 140°C
Fórmula molecular C5H9BO2
Número MDL MFCD02179496
Cantidad 250 mg
Sinónimo cyclopent-1-en-1-ylboronic acid, 1-cyclopentenylboronic acid, cyclopentenylboronic acid, cyclopent-1-en-1-yl boronic acid, cyclopentene-1-boronic acid, cyclopenten-1-yl boronic acid, cyclopent-1-ene-1-boronic acid, boronic acid, 1-cyclopenten-1-yl, cyclopenteneboronic acid, acmc-209pzb
Clave InChI UZBHNSVUMGIKLU-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CCCC1)(O)O
Nombre IUPAC ácido ciclopenten-1-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 111.935
PubChem CID 3861343
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.94
Porcentaje de pureza 97%