Learn More
Ciclopentanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentanone |
| CAS | 120-92-3 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 6: PN: WO2007101224 PAGE: 36 claimed sequence, Adipic ketone, Adipin keton, Dumasin, Ketocyclopentane, Ketopentamethylene, NSC 4122 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclopentanona |
| Peso molecular (g/mol) | 84.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0575 |