Learn More
Ciclopentanona, TRC
Código de producto. 30361194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30361194 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30361194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98839510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanone
CAS 120-92-3
Fórmula molecular C5 H8 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 6: PN: WO2007101224 PAGE: 36 claimed sequence, Adipic ketone, Adipin keton, Dumasin, Ketocyclopentane, Ketopentamethylene, NSC 4122
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCCC1
Nombre IUPAC ciclopentanona
Peso molecular (g/mol) 84.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575