Learn More
Oxima de ciclopentanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431507 25 g 25 g
11441507 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24961.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1192-28-5 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192-28-5
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00001420
Clave InChI YGNXYFLJZILPEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentanone oxime, cyclopentanoneoxime, cyclopentanone, oxime, unii-qy3bv00pcy, ccris 7163, qy3bv00pcy, n-1e-cyclopentylidene hydroxylamine, hydroxyimino cyclopentane, cyclopentanone,oxime, hydroxyiminocyclopentane
PubChem CID 14500
Nombre IUPAC N-ciclopentilidenohidroxilamina
SMILES ON=C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanone oxime
Punto de fusión 54°C to 58°C
Punto de ebullición 196°C
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentanone oxime
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanone, oxime