Learn More
Ciclopentanona, 99+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626682 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10736521 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10552524 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11994831 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10626682 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 111530010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 120-92-3 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-92-3
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00001409
Clave InChI BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
PubChem CID 8452
ChEBI CHEBI:16486
Nombre IUPAC ciclopentanona
SMILES O=C1CCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopentanone
Punto de fusión -51.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 131.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H8(=O)
Índice de refracción 1.4360 to 1.4380
Cantidad 1 L
Beilstein 07,5
Índice Merck 15,2738
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: 301g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,acetone and ether
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentanone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.