Learn More
Ciclopentanona-3,3,4,4-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3,4,4-tetradeuteriocyclopentan-1-one |
| CAS | 36219-23-5 |
| Fórmula molecular | C5 2H4 H4 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CC(=O)CC1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,4-tetradeuteriociclopentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 88.141 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.083 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |