Learn More
Ciclopentanona-2-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30357827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357827 100 mg 100 miligramos
30354902 10 mg 10 miligramos
30355239 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC992075100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2941-29-9
Fórmula molecular C6 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 109.126
Sinónimo 2-Oxocyclopentanecarbonitrile, 2-Cyano-1-cyclopentanone, 2-Cyanocyclopentanone, 2-Oxocyclopentane-1-carbonitrile, NSC 146861
Nombre IUPAC 2-oxociclopentano-1-carbonitrilo
SMILES O=C1CCCC1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanone-2-carbonitrile
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.053