Learn More
Ciclopentanona-2,2,5,5-d4, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457977 1 g 1 g
15467977 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15457977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51095.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 3997-89-5 | C5H8O | 88.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3997-89-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 88.142
Número MDL MFCD00190415
Clave InChI BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
Sinónimo cyclopentanone-2,2,5,5-d4, cyclopentanone d4, 2,2,5,5-∼2∼h_4_ cyclopentanone, cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 98 atom % d, 2,2,5,5-2 h? cyclopentan-1-one
PubChem CID 16213326
Nombre IUPAC 2,2,5,5-tetradeuteriociclopenta-1-nona
SMILES C1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
Cantidad 1 g
Número UN UN2245
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.14
Porcentaje de pureza 95%