Learn More
Ciclopentanol, TRC
Código de producto. 30360816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360816 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30360816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98967010ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanol
CAS 96-41-3
Fórmula molecular C5 H10 O
Cantidad 10 mL
Sinónimo 1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane, NSC 49117
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
SMILES OC1CCCC1
Nombre IUPAC ciclopentanol
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732