Learn More
Ciclopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492298 2500 mL 2500 ml
11472298 100 mL 100 ml
11482298 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15249.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.134 g/mol
Cyclopentanol is a versatile compound used as a building block, intermediate and solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopentanol es un compuesto versátil utilizado como compuesto básico, intermediario y disolvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. También es soluble en éter, alcoholes y acetona.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-41-3
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD00001363
Clave InChI XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
PubChem CID 7298
ChEBI CHEBI:16133
Nombre IUPAC ciclopentanol
SMILES C1CCC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanol
Punto de fusión -19°C
Densidad 0.95
Punto de ebullición 139°C to 141°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.453
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2244
Beilstein 1900556
Índice Merck 14,2742
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Also soluble in ether,alcohols and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%