Learn More
Ciclopentanotiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342226 25 g 25 g
11332226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03577.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1679-07-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
Cyclopentanethiol has used as a food spice. It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopentanotiol se ha utilizado como especia alimentaria. Es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua; soluble en alcohol y aceites.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1679-07-8
Fórmula molecular C5H10S
Peso molecular (g/mol) 102.20
Número MDL MFCD00001369
Clave InChI WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl mercaptan, mercaptocyclopentane, cyclopentylthiol, fema no. 3262, cyclopentyl thiol, cyclopen-tanethiol, cyclopentane thiol, cyclopentylmercaptan, acmc-209dxb, cyclopentanethiol
PubChem CID 15510
Nombre IUPAC ciclopentanotiol
SMILES SC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanethiol
Densidad 0.957
Punto de ebullición 131°C to 132°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.49
Cantidad 25 g
Número UN UN3336
Beilstein 2343861
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water; soluble in alcohol and oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.2
Porcentaje de pureza 97%