Learn More
Ciclopentanotiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cyclopentanethiol has used as a food spice. It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ciclopentanotiol se ha utilizado como especia alimentaria. Es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua; soluble en alcohol y aceites.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentanethiol |
| Densidad | 0.957 |
| Punto de ebullición | 131°C to 132°C |
| Temperatura de inflamación | 25°C (77°F) |
| Olor | Stench |
| Índice de refracción | 1.49 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3336 |
| Beilstein | 2343861 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Afficher plus |