Learn More
Cloruro de ciclopentanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485627 250 mg 250 miligramos
15465627 1 g 1 g
15475627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32865.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 26394-17-2 | C5H9ClO2S | 168.635 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26394-17-2
Fórmula molecular C5H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 168.635
Número MDL MFCD04117774
Clave InChI HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
PubChem CID 3717197
Nombre IUPAC cloruro de ciclopentanosulfonilo
SMILES C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanesulfonyl chloride
Punto de ebullición 71°C to 73°C (2 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.64
Porcentaje de pureza 97%