Learn More
Cloruro de ciclopentanosulfonilo, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10432970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10432970 5 g Frasco de vidrio 5 g
10401820 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10432970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437830050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26394-17-2 | C5H9ClO2S | 168.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26394-17-2
Fórmula molecular C5H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 168.64
Número MDL MFCD04117774
Clave InChI HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
PubChem CID 3717197
Nombre IUPAC cloruro de ciclopentanosulfonilo
SMILES C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopentanesulfonyl chloride
Color Marrón
Punto de ebullición 95°C to 98°C (2.0 Torr)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.64
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentanesulfonyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.