Learn More
Ciclopentanometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444673 100 g 100 g
11424673 5 g 5 g
11434673 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444673 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11595.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3637-61-4 | C6H12O | 100.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3637-61-4
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00001384
Clave InChI ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentanemethanol, cyclopentyl-methanol, cyclopentylcarbinol, cyclopentylmethyl alcohol, cyclopentanmethanol, cylcopentanemethanol, cyclopentan-methanol, cyclopentyl methanol, cyclopentyl carbinol, cyclo-pentanemethanol
PubChem CID 77195
Nombre IUPAC ciclopentilmetanol
SMILES C1CCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanemethanol
Densidad 0.925
Punto de ebullición 162°C to 163°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 100 g
Beilstein 1919000
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%