Learn More
Ciclopentanometanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10775021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10775021 5 g Frasco de vidrio 5 g
10244810 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10775021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147150050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3637-61-4
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00001384
Clave InChI ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentanemethanol, cyclopentyl-methanol, cyclopentylcarbinol, cyclopentylmethyl alcohol, cyclopentanmethanol, cylcopentanemethanol, cyclopentan-methanol, cyclopentyl methanol, cyclopentyl carbinol, cyclo-pentanemethanol
PubChem CID 77195
Nombre IUPAC ciclopentilmetanol
SMILES C1CCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanemethanol
Nombre de nota 96%
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 162°C to 163°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9CH2OH
Índice de refracción 1.4565 to 1.4585
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 9
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido