Learn More
Ácido ciclopentanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30365059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365059 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30365059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98841050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanecarboxylic Acid
CAS 3400-45-1
Fórmula molecular C6H10O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Cyclopentanoic Acid, Cyclopentylcarboxylic Acid, NSC 59714
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)C1CCCC1
Nombre IUPAC ácido ciclopentanocarboxílico
Peso molecular (g/mol) 114.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681