Learn More
Ácido ciclopentanocarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439523 250 g 250 g
11419523 10 g 10 g
11429523 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439523 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12375.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3400-45-1
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00001371
Clave InChI JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
Nombre IUPAC ácido ciclopentanocarboxílico
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión -7°C
Densidad 1.052
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 250 g
Beilstein 2039729
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 99%