Learn More
Ciclopentanocarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentanecarboxaldehyde |
| CAS | 872-53-7 |
| Fórmula molecular | C6H10O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane, NSC 17492 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | O=CC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclopentancarbaldehido |
| Peso molecular (g/mol) | 98.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0732 |