Learn More
Ciclopentanecarboxaldehído, 98 %, estabilizado con 25 ppm de 1,4-benzoquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422806 5 g 5 g
15412806 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56609.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 872-53-7 | C6H10O | 98.145 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-53-7
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00060798
Clave InChI VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentanecarboxaldehyde, cyclopentanealdehyde, cyclopentancarbaldehyd, cyclopentylformaldehyde, formylcyclopentane, cyclopentyl aldehyde, 1-formylcyclopentane, cyclopentane-1-carboxaldehyde, cyclopentanecaboxaldehyde, cyclopentanecarboaldehyde
PubChem CID 70106
Nombre IUPAC ciclopentancarbaldehido
SMILES C1CCC(C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanecarboxaldehyde
Nombre de nota stabilized with 25ppm 1,4-benzoquinone
Densidad 0.919
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 5 g
Número UN UN1989
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 98%