Learn More
Cloruro de ciclopentanocarbonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentanecarbonyl Chloride |
| CAS | 4524-93-0 |
| Fórmula molecular | C6H9ClO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2 |
| SMILES | ClC(=O)C1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de ciclopentanocarbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 132.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0342 |