Learn More
Cloruro de ciclopentanocarbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468116 100 g 100 g
11448116 5 g 5 g
11458116 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14142.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4524-93-0 | C6H9ClO | 132.587 g/mol
Cyclopentanecarbonyl chloride is used in biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de ciclopentanocarbonilo se utiliza en la investigación bioquímica sobre proteómica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4524-93-0
Fórmula molecular C6H9ClO
Peso molecular (g/mol) 132.587
Número MDL MFCD00001370
Clave InChI WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane
PubChem CID 78284
Nombre IUPAC cloruro de ciclopentanocarbonilo
SMILES C1CCC(C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanecarbonyl chloride
Densidad 1.091
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.464
Cantidad 100 g
Número UN UN2920
Beilstein 1237147
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.59
Porcentaje de pureza 98%