Learn More
Ciclopentanocarbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413298 1 g 1 g
11423298 5 g 5 g
11433298 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17710.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4254-02-8 | C6H9N | 95.15 g/mol
Cyclopentanecarbonitrile is used as a substrate and reagent to investigate the specific activity of nitrile and amide hydrolyzing enzymes isolated from candida guilliermondii cells. It is also used to prepare cyclopentanecarboxamide by using tetrabutylammonium hydrogen sulfate as a catalyst in the presence of reagents such as aqueous hydrogen peroxide and sodium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopentanocarbonitrilo se utiliza como sustrato y reactivo para investigar la actividad específica de las enzimas hidrolizantes de nitrilo y amida aisladas de células candida guilliermondii. También se utiliza para preparar ciclopentanocarboxamida mediante el uso de sulfato de hidrógeno de tetrabutilamonio como catalizador en presencia de reactivos como peróxido de hidrógeno acuoso e hidróxido sódico.
Solubilidad
Miscible con tolueno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4254-02-8
Número MDL MFCD00013741
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanecarbonitrile
Punto de fusión -76°C
Densidad 0.912
Punto de ebullición 67°C to 68°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Fórmula molecular C2H6O6Zn
Índice de refracción 1.441
Cantidad 1 g
Número UN UN1992
Beilstein 1098717
Sinónimo zinc oxalate dihydrate, zinc oxalate, c2o4zn.2h2o
Información de solubilidad Miscible with toluene.
Clave InChI PLYRAVNBPDIEOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O.[Zn]
Nombre IUPAC ácido oxálico;cinc;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 191.44
PubChem CID 91886451
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.14
Porcentaje de pureza 98%