Learn More
Ciclopentanoacetaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentaneacetaldehyde |
| CAS | 5623-81-4 |
| Fórmula molecular | C7H12O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Cyclopentylacetaldehyde, Cyclopentylacetaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6-7H,1-5H2 |
| SMILES | O=CCC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclopentilacetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0888 |