Learn More
Ciclopentano-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentane-d10 |
| CAS | 7426-92-8 |
| Fórmula molecular | C5 D10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cyclopentane-d10 (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Perdeuteriocyclopentane, Cyclopentane-D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decadeuteriociclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 80.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.141 |