Learn More
ciclopentano-1,2-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cyclopentane-1,2-dione |
| CAS | 3008-40-0 |
| Fórmula molecular | C5 H6 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h1-3H2 |
| SMILES | O=C1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | ciclopentano-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.037 |