Learn More
Clorhidrato de ciclopentamina, TRC
Código de producto. 30353818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30353818 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30353818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98835525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentamine Hydrochloride
CAS 538-02-3
Fórmula molecular C9 H19 N . Cl H
Cantidad 25 mg
Sinónimo Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentamine hydrochloride, Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentaneethylamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, (±)-Cyclopentamine hydrochloride, 1-Cyclopentyl-2-methylaminopropane hydrochloride, Clopane hydrochloride, N,α-Dimethylcyclopentaneethylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19N.ClH/c1-8(10-2)7-9-5-3-4-6-9;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCC1
Nombre IUPAC 1-ciclopentil-N-metilpropan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 177.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.1284