Learn More
Clorhidrato de ciclopentamina, LoGiCal
Código de producto. 30464187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30464187 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30464187 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3027.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentamine Hydrochloride
CAS 538-02-3
Nombres de analitos o componentes Cyclopentamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentamine hydrochloride, Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentaneethylamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, (±)-Cyclopentamine hydrochloride, 1-Cyclopentyl-2-methylaminopropane hydrochloride, Clopane hydrochloride, N,α-Dimethylcyclopentaneethylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19N.ClH/c1-8(10-2)7-9-5-3-4-6-9;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCC1
Nombre IUPAC 1-ciclopentil-N-metilpropan-2-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 177.71
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.1284 g/mol