Learn More
Tricloruro de ciclopentadienilzirconio, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357957 1 g 1 g
11347957 250 mg 250 miligramos
11337957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11357957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 020617.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34767-44-7
Número MDL MFCD00015756
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentadienylzirconium trichloride
Punto de fusión 210°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.66
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
RU– Solo para uso en investigación