Learn More
Tricloruro de ciclopentadieniltitanio, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Precursor de complejos de ciclopentadieniltitanio(IV) y utilizado como catalizador para polimerizaciones de alquenos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentadienyltitanium trichloride |
| Punto de fusión | 210°C (decomposition) |
| Color | De amarillo a naranja |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Moisture Sensitive |
| Número UN | UN3261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.35 |
RU– Solo para uso en investigación