Learn More
Tricloruro de ciclopentadieniltitanio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10684902 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10062690 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10684902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215770025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1270-98-0 | C5H5Cl3Ti | 219.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1270-98-0
Fórmula molecular C5H5Cl3Ti
Peso molecular (g/mol) 219.36
Número MDL MFCD00003724
Clave InChI QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentadienyltitanium trichloride
Punto de fusión 170°C
Nombre de nota 99%
Color De amarillo a naranja
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2.5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.36
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentadienyltitanium trichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.