Learn More
Ciclopentadienilo de talio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301479 5 g 5 g
11321479 1 g 1 g
11311479 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11301479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013958.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34822-90-7
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34822-90-7
Número MDL MFCD00134141
Sinónimo Thallium cyclopentadienide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentadienylthallium
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Número UN UN1707
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.47
Sensibilidad Air Sensitive