Learn More
Tetracloruro de ciclopentadienilniobio (V), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313648 250 mg 250 miligramos
11303648 1 g 1 g
11393638 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039246.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33114-15-7 | Molecular Formula: C5H5Cl4Nb | Molecular Weight: 299.801 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33114-15-7
Fórmula molecular C5H5Cl4Nb
Peso molecular (g/mol) 299.801
Número MDL MFCD00070445
Clave InChI KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
PubChem CID 74765428
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno;niobio(5 +);tetracloruro
SMILES C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Color Amarillo a marrón
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.82
Forma física cristalino/a/s
RU– Solo para uso en investigación