Learn More
Tetracloruro de ciclopentadienilmolibdeno(V), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328518 5 g 5 g
11318518 250 mg 250 miligramos
11308518 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040522.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 62927-99-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62927-99-5
Número MDL MFCD00269826
Sinónimo Tetrachlorocyclopentadienylmolybdenum(V)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentadienylmolybdenum(V) tetrachloride
Color Morado rojizo
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.85
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo