Learn More
Ciclopamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
15484109 25 mg 25 miligramos
15494109 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 15484109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61528.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4449-51-8 | C27H41NO2 | 411.63 g/mol
Cyclopamine, is used as a hedgehog [Hh] signaling pathway and Smo inhibitor. It depletes stem-like cancer cells in glioblastoma and blocks tumor engraftment. Can also be used to induce differentiation of human embryonic stem cells (hESCs) into hormone-expressing endocrine cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopamina se utiliza como inhibidor del Smo y de la vía de señalización de Hedgehog [Hh]. Vacía las células cancerosas similares a los tallos en el glioblastoma y bloquea el injerto tumoral. También se puede utilizar para inducir la diferenciación de las células madre embrionarias humanas (hESCs) en células endocrinas que expresan hormonas.
Solubilidad
Soluble en etanol (5 mg/ml en caliente), DMSO (4 mg/ml), DMF (10 mg/ml), cloruro de metileno, cloroformo, metanol (7 mg/ml) y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2 - 8 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4449-51-8
Fórmula molecular C27H41NO2
Peso molecular (g/mol) 411.63
Número MDL MFCD01735266
Clave InChI QASFUMOKHFSJGL-LAFRSMQTSA-N
Sinónimo cyclopamine, 3b,23b-17,23-epoxy-11-deoxoveratraman-3-ol
PubChem CID 122130428
SMILES C[C@@H]1[C@@H]2NC[C@@H](C)C[C@H]2O[C@]11CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC2=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopamine
Punto de fusión 234°C to 237°C
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Soluble in ethanol (5mg/ml warm),DMSO (4mg/ml),DMF (10mg/ml),methylene chloride,chloroform,methanol (7mg/ml),and benzene.
Nombre IUPAC (3S,3'R,3'aS,6'S,6aS,9S)-3',6',10,11b-tetrametilspiro[2,3,4,6,6a,6b,7,8,11,11a-decahidro-1H-benzo[a]fluoreno-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-3H-furo[3,2-b]piridina]-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.62
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo