Learn More
Ciclooctilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646914 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10646914 100 g Frasco de vidrio 100 g
10775941 5 g Frasco de vidrio 5 g
10172420 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10646914 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111461000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5452-37-9 | C8H17N | 127.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5452-37-9
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.23
Número MDL MFCD00001748
Clave InChI HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
Nombre IUPAC ciclooctanamina
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclooctylamine
Punto de fusión -48°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 190°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C8H15NH2
Índice de refracción 1.4800 to 1.482
Cantidad 100 g
Beilstein 12, IV, 128
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: 10.2g/L (20°C)
Viscosidad 5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclooctylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1