Learn More
Ciclooctilamina, 97 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11364404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364404 5 g 5 g
11374404 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364404 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00981.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La ciclooctilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. 10,2 g/l a 20 °C.
Notas
Protege de la humedad y el calor. Evita la exposición a la luz excesiva. Sensible al aire. Almacenar entre + 15 °C y 25 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5452-37-9
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.231
Número MDL MFCD00001748
Clave InChI HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
Nombre IUPAC ciclooctanamina
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclooctylamine
Punto de fusión -48°C
Densidad 0.912
Punto de ebullición 189°C to 190°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.481
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 2689120
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water. 10.2g/L at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.23
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclooctylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.