Learn More
Ciclooctatetraeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclooctatetraene |
| CAS | 629-20-9 |
| Fórmula molecular | C8 H8 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, Cyclooctatetraene, NSC 5093, [8]Annulene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7- |
| SMILES | C1\C=C/C=C\C=C/C=1 |
| Nombre IUPAC | ciclooctatetraeno |
| Peso molecular (g/mol) | 104.149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.063 |