Learn More
Ciclooctanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclooctanone |
| CAS | 502-49-8 |
| Fórmula molecular | C8H14O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | NSC 9475 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h1-7H2 |
| SMILES | O=C1CCCCCCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclooctanona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1045 |