Learn More
Oxima de ciclooctanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472658 50 g 50 g
11462658 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16672.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1074-51-7 | C8H15NO | 141.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1074-51-7
Fórmula molecular C8H15NO
Peso molecular (g/mol) 141.21
Número MDL MFCD00191967
Clave InChI KTPUHSVFNHULJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclooctanone oxime, cyclooctanone, oxime, cyclooctanonoxim, cyclooctanoneoxime, acmc-1bxvz, hydroxyimino cyclooctane
PubChem CID 136841
Nombre IUPAC N-ciclooctilidenhidroxilamina
SMILES ON=C1CCCCCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclooctanone oxime
Punto de fusión 36°C to 37°C
Punto de ebullición 128°C to 129°C (14 mmHg)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.22
Porcentaje de pureza ≥98%