Learn More
Ciclooctanemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464417
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464417 5 g 5 g
11474417 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20450.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cyclooctanemethanol is used as a high boiling solvent and heat transfer agent. It is also useful for conversion into plastic and lacquer base materials. Cyclooctanemethanol can be oxidized to cyclooctane carboxylic acid and the acid can be converted into octahydro-2-oxo-1H-azonine (S-aminooctanoic acid lactam), which is a starting material for the production of nylon-8.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclooctanemetanol se utiliza como disolvente de alta ebullición y agente de transferencia de calor. También es útil para la conversión en materiales de base de plástico y laca. El ciclooctanemetanol puede oxidarse para pasar a ácido carboxílico de ciclooctano y el ácido puede convertirse en octahidro-2-oxo-1H-azonina (lactama de ácido S-aminooctanoico), que es un material de partida para la producción de nailon-8.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3637-63-6
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00001749
Clave InChI ZHPBLHYKDKSZCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclooctanemethanol, cyclo octyl carbinol, cyclooctylmethan-1-ol, cyclooctylcarbinol, cyclooctane methanol, acmc-20alcc, hydroxymethylcyclooctane
PubChem CID 77196
Nombre IUPAC Ciclooctilmetanol
SMILES C1CCCC(CCC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclooctanemethanol
Densidad 0.94
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%