Learn More
Ciclooctano-d16, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclooctane-d16 |
| CAS | 92204-03-0 |
| Fórmula molecular | C8 D16 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cyclooctane-d16 (7CI, 9CI), Cyclooctane-D16 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecadeuteriociclooctano |
| Peso molecular (g/mol) | 128.3112 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.2256 |