Learn More
RETSCH Ciclones
Código de producto. 11737404 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Botellas de muestra de 250 y 500 ml, bolsa de filtro
Botellas de muestra de 250 y 500 ml, bolsa de filtro y conexión para aspiradora
Recipientes colectores de 3 l, bolsa para filtros
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
11737404 Botellas de muestra de 250 y 500 ml, bolsa de filtro cada uno
12642705 Recipientes colectores de 3 l, bolsa para filtros cada uno
11984272 Botellas de muestra de 250 y 500 ml, bolsa de filtro y conexión para aspiradora cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11737404 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 22.935.0014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2915.00€
    2823.40€ / paquete de 1
    Ahorro 91.60€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026