Learn More
RETSCH Molino ciclón Twister
Código de producto. 11730815 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tensión Unit Size
11730815 220/240 V cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11730815 Supplier RETSCH Supplier No. 20.831.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8900.00€
    8133.00€ / paquete de 1
    Ahorro 767.00€
    8% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para el procesamiento de alimentos y piensos para su posterior análisis NIR. El molino ciclón Twister Retsch™ optimiza la preparación de muestras reproducibles para el análisis NIR, lo que permite obtener resultados de análisis significativ
  • La forma optimizada del rotor y cámara de molienda genera una corriente en chorro que transporta la muestra molida del ciclón integrado hasta el frasco de la muestra
  • La corriente en chorro evita que el material se caliente, preservando así la humedad
  • Los tamices garantizan una distribución óptima del tamaño de las partículas. No es necesario volver a calibrar el espectrómetro NIR
  • La velocidad del rotor se puede ajustar en 3 pasos, lo que permite adaptarla perfectamente a los requisitos de las muestras
  • La limpieza del molino es rápida y fácil, puesto que la corriente en chorro descarga todo el material de la cámara de molienda
  • Ideal para moler alimentos, granos, forraje y otros productos similares
  • 3 velocidades controladas
  • Separador de ciclón con frasco de recogida de 250ml para extraer rápidamente la muestra
  • Sin contaminación cruzada gracias a su fácil limpieza
  • Cómodo panel de control
  • Motor resistente industrial 900 W  con larga vida útil
Specifications
Tipo de producto Molino ciclón Twister
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 283 x 449 x 427 mm
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Para molienda previa al análisis NIR
Para utilizar con (equipo) Para molienda previa al análisis NIR
Altura (métrico) 427 mm
Longitud (métrico) 283 mm
Fase Conexión eléctrica en 1 fase
Tensión 220/240 V
Peso (métrico) 14 kg
Anchura (métrico) 449 mm
Frecuencia 50/60 Hz