Learn More
Fistreem International™ Agua Ciclónica Ultrapure Still
Código de producto. 13106010
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo del caudal de salida:
4 L/h Destilado individual
Tensión:
220 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
300 x 380 x 750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo del caudal de salida Tensión Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
13106010 4 L/h Destilado individual 220 V 300 x 380 x 750 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13106010 Proveedor Fistreem International™ N.º de proveedor WSC004.MH3.4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4635.00€
    4495.42€ / paquete de 1
    Ahorro 139.58€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Muy adecuado para aplicaciones en ciencias de la vida. Fistreem International™ Ciclón Ultrapure Water Still utiliza electrónica moderna y sistemas de seguridad duales para producir destilado de alta calidad y libre de pirógenos.
Los destiladores de agua ultrapura Cyclon están diseñados para superar los niveles de pureza y rendimiento aceptados de los sistemas tradicionales. De particular interés para los usuarios en ciencias de la vida, el destilado libre de pirógenos es de la más alta pureza. La exclusiva trampa de vapor del condensador del alambique crea un efecto ciclónico que elimina cualquier gota transportada por vapor, evitando así su arrastre al destilado. Se ofrecen caudales de 4 L/h y 8 L/h de destilación simple y 4 L/h de destilación doble. El vidrio de borosilicato de alta calidad alberga elementos calefactores revestidos de sílice, muy duraderos. La protección de los calentadores mediante control de termistor y un fusible térmico permite un funcionamiento seguro sin supervisión. Los controles automáticos del depósito apagan automáticamente el alambique cuando el depósito está lleno. Los alambiques se suministran listos para conectarlos a una toma de corriente principal y proporcionarán agua libre de pirógenos de alta calidad, incluso con los suministros de agua de alimentación más duros. El contenido de la caldera se drena automáticamente al apagarla para reducir la tasa de formación de incrustaciones. El alambique cuenta con una instalación de limpieza que simplifica y semiautomatiza el proceso de descalcificación.
Opción de alimentación tratada
Cuando se prefiera, los alambiques Cyclon pueden alimentarse con agua pretratada de calidad adecuada para reducir o eliminar la necesidad de limpieza periódica. En esta condición, el agua del condensador (alimentación del grifo) se separa del agua de la caldera (alimentación tratada) para ahorrar dinero. Los alambiques ciclónicos se suministran con componentes de alimentación pretratados que el usuario puede instalar fácilmente para permitir que el agua tratada se entregue directamente a la caldera. En esta condición los controles garantizan que el agua de alimentación tratada se suministre automáticamente según demanda, evitando así cualquier desperdicio. El agua de alimentación adecuada es desionizada, de ósmosis inversa o destilada. El alambique puede alimentarse desde la fuente de agua existente del usuario. Alternativamente, el desionizador Cyclon está especialmente diseñado para su uso con el alambique.
Hay disponible un adaptador de baja presión de agua para utilizar con presiones de agua de alimentación entre 0,35 bar y 0,70 bar (5 psi a 10 psi). Comuníquese con Atención al Cliente para obtener información.
Specifications
Tipo de producto Cyclon Still
Intervalo del caudal de salida 4 L/h Destilado individual
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 380 x 750 mm
Requisitos eléctricos 220 V 3 kW
Tensión 220 V
Fondo (métrico) 380 mm
Altura (métrico) 750 mm
Anchura (métrico) 300 mm