Learn More
Ciclohexilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481397 100 g 100 g
11471397 25 g 25 g
11491397 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24915.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 698-90-8 | C7H14N2O | 142.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-90-8
Fórmula molecular C7H14N2O
Peso molecular (g/mol) 142.202
Número MDL MFCD00014286
Clave InChI WUESWDIHTKHGQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclohexylurea, urea, cyclohexyl, n-cyclohexylurea, n-cyclohexlurea, cyclohexyl urea, amino-n-cyclohexylamide, cyclohexyl-urea, monocyclohexylurea, n'-cyclohexylurea, n'-cyclohexyl urea
PubChem CID 69684
Nombre IUPAC ciclohexilurea
SMILES C1CCC(CC1)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylurea
Punto de fusión 191°C to 195°C
Cantidad 100 g
Beilstein 636914
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%