Learn More
Bromuro de ciclohexiltrifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432477 25 g 25 g
11422477 5 g 5 g
11442477 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14298.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7333-51-9 | C24H26BrP | 425.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7333-51-9
Fórmula molecular C24H26BrP
Peso molecular (g/mol) 425.35
Número MDL MFCD00031667
Clave InChI QRAKRDZMIONMRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclohexyltriphenylphosphonium bromide, cyclohexyl triphenylphosphonium bromide, cyclohexyltriphenylphosphanium bromide, cyclohexyl triphenyl phosphanium bromide, acmc-20alcd, cyclohexyltriphenylphosphoniumbromide, cyclohexyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 2724861
SMILES [Br-].C1CCC(CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 265°C to 272°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3581012
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC ciclohexil(trifenil)fosfanio;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.36
Porcentaje de pureza ≥98%