Learn More
Bromuro de ciclohexilmetilmagnesio, solución de 0,25 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10088079 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10088079 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10088079 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433611000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylmethylmagnesium bromide
CAS 35166-78-0, 109-99-9
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.9660g/mL
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C7H13BrMg
Número MDL MFCD02260210
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.966
Sinónimo cyclohexylmethylmagnesium bromide, cyclohexylmethyl magnesium bromide solution, zbciogfgzrnnec-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo cyclohexylmethyl, bromo cyclohexylmethyl magnesium, cyclohexylmethylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, cyclohexylmethylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CC1CCCCC1
Nombre IUPAC magnesio; metanidilciclohexano; bromuro
Peso molecular (g/mol) 201.39
PubChem CID 10932511
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.39
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexylmethylmagnesium bromide, 0.25M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.