Learn More
Ciclohexilmetildiclorosilano, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10705842 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10412790 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10705842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432220100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5578-42-7 | Molecular Formula: C7H14Cl2Si | Molecular Weight: 197.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5578-42-7
Fórmula molecular C7H14Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 197.18
Clave InChI YUYHCACQLHNZLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylcyclohexyldichlorosilane, silane, dichlorocyclohexylmethyl, dichloro cyclohexyl methyl silane, cyclohexylmethyldichlorosilane, cyclohexane, dichloromethylsilyl, methyl cyclohexyldichlorosilane, cyclohexyl methyl dichlorosilane, cyclohexyl-dichloro-methylsilane, cyclohexyl-methyl-dichlorosilane, dichloro cyclohexyl methylsilane
PubChem CID 79685
Nombre IUPAC dicloro-ciclohexil-metilsilano
SMILES C[Si](C1CCCCC1)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylmethyldichlorosilane
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0950g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11Si(CH3)Cl2
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 1.095
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.18
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexylmethyldichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación